missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KI67 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 17274786 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17274786 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17274786

Marca: Proteintech CL59427309100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The Ki-67 protein (also known as MKI67) is a cellular marker for proliferation. Ki67 is present during all active phases of the cell cycle (G1, S, G2 and M), but is absent in resting cells (G0). Cellular content of Ki-67 protein markedly increases during cell progression through S phase of the cell cycle. Therefore, the nuclear expression of Ki67 can be evaluated to assess tumor proliferation by immunohistochemistry. It has been demonstrated to be of prognostic value in breast cancer. In head and neck cancer, several studies have reported an association between high proliferative activity and poorer prognosis.

Especificaciones

Antígeno KI67
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especies diana Human
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.