missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ki67 Monoclonal Antibody (OTI8H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578692
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578692 30 μL 30 microlitros
17558692 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578692 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800648S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ki67 Monoclonal antibody specifically detects Ki67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno Ki67
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ing2
N.º de referencia del gen Q9H160
Alias de gen antigen identified by monoclonal antibody Ki 67; antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 homolog; Antigen KI-67; Antigen KI-67 homolog; antigen KI-67; proliferation marker protein Ki-67; antigen KI-67-like; cb31; D630048A14Rik; I79_022666; Ki67; Ki-67; KIA; LOW QUALITY PROTEIN: proliferation marker protein Ki-67; marker of proliferation Ki-67; MIB-; MIB-1; Mki67; PPP1R105; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; sb:cb31; si:ch211-250b22.7; unnamed protein product; wu:fa11g09; wu:fb57a07; wu:fi14e05
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ING2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3622
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.