missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ki67/MKI67 Antibody (MKI67/8005R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21122AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ki67/MKI67 Monoclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Ki67/MKI67 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105 | |
| Recombinant fragment corresponding to C-terminus of human Ki67/MKI67 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience | |
| 4288 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MKI67/8005R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido