missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) Mouse, Clone: MKI67/2462, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ki-67 (Proliferating Cell Marker) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Nuclear |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MKI67/2462 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Ki67 protein fragment (apprx. aa 2293-2478) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?