Learn More
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) Mouse, Clone: MKI67/2462, enQuireBio™
Código de producto. 15900488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15900488 100 μg 100 microgramos
15990478 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15900488
Marca: EnquireBio 4288MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Ki-67 (Proliferating Cell Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon MKI67/2462
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Ki67 protein fragment (apprx. aa 2293-2478)
Peso molecular del antígeno 345kDa and 395kDa
Control positivo Any actively proliferating cells. Skin, Tonsil or Lymph Node
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ