missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ KHSRP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6435), Invitrogen™

Descripción
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KHSRP |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB6435 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | KHSRP |
| N.º de referencia del gen | Q3U0V1, Q92945, Q99PF5 |
| Alias de gen | 6330409F21Rik; Far upstream element-binding protein 2; FBP2; Fubp2; FUSE binding protein 2; FUSE-binding protein 2; KH type-splicing regulatory protein; KHE3; KHSRP; KH-type splicing regulatory protein; KH-type splicing regulatory protein (FUSE binding protein 2); KSRP; MAP2 RNA trans-acting protein 1; MAP2 RNA trans-acting protein MARTA1; MARTA1; p75 |
| Símbolos de los genes | KHSRP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?