missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KHS101 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16464338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464338 10 mg 10 miligramos
16473036 25 mg 25 miligramos
16437057 5 mg 5 miligramos
16435256 100 mg 100 miligramos
16420667 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464338

Marca: Medchem Express HY10996A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KHS101 hydrochloride could selectively induce a neuronal differentiation phenotype and interacts with transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 (TACC3).

KHS101 hydrochloride could selectively induce a neuronal differentiation phenotype and interacts with transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 (TACC3).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KHS101 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1784282-12-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22ClN5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (425.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (26.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [H]Cl.CC(CNC1=NC(NCC2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2)=NC=C1)C
Peso molecular (g/mol) 375.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.92
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.