Learn More
Invitrogen™ KHK Monoclonal Antibody (K52018_4C12), Invitrogen™
Código de producto. 30207297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
30207297 50 μL 50 microgramos
30204834 200 μL 200 microgramos
2 options
Código de producto. 30207297
Marca: Invitrogen™ MA555643
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence of this protein is as follows: MEEKQILCVG LVVLDVISLV DKYPKEDSEI RCLSQRWQRG GNASNSCTVL SLLGAPCAFM GSMAPGHVAD FLVADFRRRG VDVSQVAWQS KGDTPSSCCI INNSNGNRTI VLHDTSLPDV SATDFEKVDL TQFKWIHIEG RNASEQVKML QRIDAHNTRQ PPEQKIRVSV EVEKPREELF QLFGYGDVVF VSKDVAKHLG FQSAEEALRG LYGRVRKGAV LVCAWAEEGA DALGPDGKLL HSDAFPPPRV VDTLGAGDTF NASVIFSLSQ GRSVQEALRF GCQVAGKKCG LQGFDGIV
KHK encodes the gene ketohexokinase that catalyzes conversion of fructose to fructose-1-phosphate. The splice variant presented encodes the highly active form found in liver. renal cortex. and small intestine. while the alternate variant encodes the lowe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KHK
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K52018_4C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica KHK
N.º de referencia del gen P50053, Q02974
Alias de gen fructokinase; hepatic fructokinase; KETHPRO; ketohexokinase; ketohexokinase (fructokinase); ketohexokinase isoform a; Khk; testicular tissue protein Li 102
Símbolos de los genes KHK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human KHK (immunogen range is 1-298).
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25659, 3795
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b