Learn More
Invitrogen™ KGF Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3840), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30089798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30089798 100 μL 100 microlitros
30088860 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30089798 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552580
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KGF
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB3840
Concentración 1.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FGF7
N.º de referencia del gen P21781, P36363, Q02195
Alias de gen Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Símbolos de los genes FGF7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human KGF (30-75AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14178, 2252, 29348
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG