Learn More
MedChemExpress KGF/FGF-7 Protein, Human (CHO)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 100 μg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | 16-18 kDa |
| Sinónimo | rHuKGF-1/FGF-7∣ Keratinocyte Growth Factor∣ Fibroblast Growth Factor-7∣ HBGF-7 |