Learn More
VACUUBRAND™ Brida pequeña de aluminio KF DN de 25 mm con boquilla para tubo
Código de producto. 10667804
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con DI de 15 mm
Para tubos con DI de 19 mm
Para tubos con DI de 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
10667804 Para tubos con DI de 19 mm cada uno
10160891 Para tubos con DI de 15 mm cada uno
10100851 Para tubos con DI de 8 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10667804
Marca: VACUUBRAND™ 20662532
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta brida con bombas Vacubrand™.
  • Brida de aluminio con boquilla para tubo
  • KD FN de 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Para tubos con DI de 19 mm
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tamaño KF DN 25 mm
Tipo Brida pequeña