Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Código de producto. p-7163721 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de placas
Bloque calefactor
Bloque calefactor de matriz
Cabezal Combi
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Lámpara UV (repuesto)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
18466738 Bloque calefactor de matriz cada uno
16552442 Cabezal para PCR de 96 pocillos cada uno
16562442 Cabezal Combi cada uno
16572442 Cabezal para 96 pocillos profundos cada uno
16582442 Cabezal Combi para placas de 24 pocillos cada uno
16592432 Bloque calefactor cada uno
16502442 Bloque calefactor cada uno
16512442 Bloque calefactor cada uno
16522442 Bloque calefactor cada uno
16532442 Bloque calefactor cada uno
16542442 Bloque calefactor cada uno
16572452 Adaptador de placas cada uno
16582452 Adaptador de placas cada uno
16592452 Lámpara UV (repuesto) cada uno
14 options
Código de producto. 18466738
Marca: Thermo Scientific™ 24075970
This item is not returnable. View return policy
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
  • Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
  • Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
  • Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
  • Software BindIx PC para una mayor comodidad
  • Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
  • Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Bloque calefactor de matriz
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) DNA/RNA, protein and cell purification
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Cantidad Each