Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
Marca: Thermo Scientific™ 24079930
Descripción
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
- Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
- Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
- Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
- Software BindIx PC para una mayor comodidad
- Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
- Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
Especificaciones
96 DW Head | |
96 Deep-well Head | |
KingFisher Apex | |
aprox. > 1 μm | |
96 KF, 96 pocillos profundos |
Placa KF 96 de 50 a 150 μl, placa de 96 pocillos profundos de 50 a 1000 μl | |
96 muestras | |
96 | |
DW 96 |