Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
Marca:  Thermo Scientific™ 24079920
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16562442
  • 6100.00€ / cada uno
Descripción
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
  • Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
  • Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
  • Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
  • Software BindIx PC para una mayor comodidad
  • Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
  • Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Combi Head
96 pocillos
KingFisher Apex
aprox. > 1 μm
Tubo de almacenamiento 96 KF, 96 DW, 96
Placa KF 96 de 15 a 200 μl, placa de 96 pocillos profundos de 15 a 1000 μl, tubo de almacenamiento 96 de 30 a 200 μl
96 muestras
96
96 cabezales combinados
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories > Cabezal magnético KingFisher Apex; formato: 96; placa: 96 KF, 96 pocillos profundos, 96 tubos de almacenamiento