Description
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
- Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
- Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
- Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
- Software BindIx PC para una mayor comodidad
- Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
- Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Bloque calefactor |
| Formato | 96 Deep-well Heating Block |
| Capacidad | 96 muestras |
| Desechables | No |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher Apex |
| Cantidad | 1 unidades |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.