Learn More
Cetocetal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15401208 5 g 5 g
15411208 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15401208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55069.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cetocetal se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56309-94-5
Fórmula molecular C14H22O3
Peso molecular (g/mol) 238.327
Número MDL MFCD00809704
Clave InChI ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl
PubChem CID 810913
Nombre IUPAC 4-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-il)ciclohexan-1-ona
SMILES C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoketal
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.33
Porcentaje de pureza 97%