Learn More
α-Ácido cetoglutárico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10399569 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10399569
Marca: Thermo Scientific Acros 439350050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 22202-68-2 | C5H5NaO5 | 168.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22202-68-2
Fórmula molecular C5H5NaO5
Peso molecular (g/mol) 168.08
Clave InChI MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrogen 2-oxoglutarate, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt 1:?, 2-ketoglutaric acid monosodium salt, 2-oxoglutaric acid, sodium salt, glutaric acid, 2-oxo-, sodium salt, alpha-ketoglutaric acid, sodium salt, 2-oxoglutaric acid 1-sodium salt, sodium 4-carboxy-4-oxobutanoate
PubChem CID 23672314
Nombre IUPAC sodio;5-hidroxi-4,5-dioxopentanoato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Ketoglutaric acid sodium salt
Color Blanco
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
pH 3.6 to 4.0 (0.5% aq. soln.)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HO2CCH2CH2C(=O)CO2Na
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.08
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1.0% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Ketoglutaric acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.