Learn More
Queroseno, purum p.a, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kerosene |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 175°C to 3257deg;C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | UN1223 |
| Densidad del vapor | 4.5 (vs air) |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Kerosene
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Kerosene