Learn More
Invitrogen™ KELL Monoclonal Antibody (214711)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30533667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
30533667 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 30533667
Marca: Invitrogen™ MA560984
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
This gene encodes a type II transmembrane glycoprotein that is the highly polymorphic Kell blood group antigen. The Kell glycoprotein links via a single disulfide bond to the XK membrane protein that carries the Kx antigen. The encoded protein contains sequence and structural similarity to members of the neprilysin (M13) family of zinc endopeptidases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KELL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 214711
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and no preservative
génica KEL
N.º de referencia del gen Q9EQF2
Alias de gen CD238; ECE3; Kel; Kel blood group protein; Kell blood group; kell blood group antigen; kell blood group glycoprotein; Kell blood group glycoprotein homolog; Kell blood group, metallo-endopeptidase; Kell protein; RGD1565470
Símbolos de los genes KEL
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Kell, Phe50-Trp713.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23925
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a