Learn More
DWK Life Sciences™ Abrazadera para tubos PBT, KT KECK™
Código de producto. 10161731 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Se adapta a diámetro externo de tubos de 14 mm
Se adapta a diámetro externo de tubos de 4,5 mm
Se adapta a tubos de D.E. de 10 mm
Se adapta a tubos de D.E. de 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10161731 Se adapta a diámetro externo de tubos de 14 mm cada uno
15834688 Se adapta a diámetro externo de tubos de 4,5 mm paquete de 100
15911581 Se adapta a tubos de D.E. de 10 mm paquete de 100
15844688 Se adapta a tubos de D.E. de 6 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10161731 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 286338401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una regulación infinitamente variable de los caudales.
Con un solo dedo, los caudales en las mangueras se pueden ajustar con un solo dedo y maneras infinitas gracias a las abrazaderas para tubos KECK™. Las abrazaderas están disponibles en diferentes colores para los diferentes diámetros de los tubos.
  • Regulación continua de los caudales
  • Es posible usarla con una sola mano
  • Codificación por colores de las abrazaderas según el diámetro del tubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Each
Material PBT
Para utilizar con (equipo) Regulación infinitamente variable de los caudales
Para utilizar con (aplicación) Regulación infinitamente variable de los caudales
Tamaño Se adapta a diámetro externo de tubos de 14 mm
Color Rojo