Learn More
DWK Life Sciences™ Conector de succión KECK™, AS M8, completo con piezas de tubos
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La boquilla de succión KECK™ con pieza para manguera se puede utilizar para la succión o el suministro de líquidos y gases desde o en probetas, recipientes, tanques, mediante paredes con una abertura de Ø 8 a 11 mm. Disponible en 2 tamaños: 4,5 mm y 9 mm.
- Boquilla de succión con pieza de manguera para la aspiración o suministro de líquidos y gases
- Para mangueras con un diámetro de Ø 8 a 11 mm
- Disponible en 2 tamaños: 4,5 mm y 9 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Para utilizar con (equipo) | Extracción o suministro de líquidos y gases desde o en probetas, recipientes y tanques |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción o suministro de líquidos y gases desde o en probetas, recipientes y depósitos |
| Tamaño | 4,5 mm |