Learn More
DWK Life Sciences™ Conector de succión KECK™, AS M8, completo con piezas de tubos
Código de producto. 10253591 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
4,5 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
10253591 9 mm paquete de 10
15844698 4,5 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 10253591
Marca: DWK Life Sciences™ 286343104
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aspiración o suministro de líquidos y gases.
La boquilla de succión KECK™ con pieza para manguera se puede utilizar para la succión o el suministro de líquidos y gases desde o en probetas, recipientes, tanques, mediante paredes con una abertura de Ø 8 a 11 mm. Disponible en 2 tamaños: 4,5 mm y 9 mm.
  • Boquilla de succión con pieza de manguera para la aspiración o suministro de líquidos y gases
  • Para mangueras con un diámetro de Ø 8 a 11 mm
  • Disponible en 2 tamaños: 4,5 mm y 9 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Para utilizar con (equipo) Extracción o suministro de líquidos y gases desde o en probetas, recipientes y tanques
Para utilizar con (aplicación) Extracción o suministro de líquidos y gases desde o en probetas, recipientes y depósitos
Tamaño 9 mm