Learn More
DWK Life Sciences Tapón roscado KECK™ para adaptador KA, con sellado plano de EPDM de 12 mm
Código de producto. p-7189260 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
RD 14
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
15951581 RD 14 paquete de 100
15941581 GL 14 paquete de 100
2 options
Código de producto. 15951581
Marca: DWK Life Sciences 286339406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pieza de repuesto para adaptador KA KECK™.
El tapón roscado como pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ está disponible para ambos tipos de rosca GL 14 y RD 14.
  • Con junta plana de EPDM de 12 mm
  • Tapón roscado KECK™ para adaptador KA disponible para roscas GL 14 y RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Descripción No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Cantidad 100/Paq.
Tamaño de rosca RD 14