Learn More
DWK Life Sciences Tapón roscado KECK™ para adaptador KA, con sellado plano de EPDM de 12 mm
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El tapón roscado como pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ está disponible para ambos tipos de rosca GL 14 y RD 14.
- Con junta plana de EPDM de 12 mm
- Tapón roscado KECK™ para adaptador KA disponible para roscas GL 14 y RD 14
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Descripción | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tamaño de rosca | GL 14 |