Learn More
DWK Life Sciences™ Acoplamiento de presión rápida KK KECK™, completo con piezas de tubos
Código de producto. p-7189314 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
4,5 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
11726978 9 mm paquete de 10
15874688 4,5 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 11726978
Marca: DWK Life Sciences™ 286340304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión segura de las 2 mangueras.
El acoplamiento rápido de presión KECK™ con piezas de manguera conecta las 2 mangueras de forma rápida y segura y es fácil de conectar o desconectar con solo girar 1/4. Disponible en 2 tamaños: 2 x 4,5 mm y 2 x 9 mm.
  • Completo con piezas de mangueras
  • Acoplamiento rápido de presión con dos piezas de manguera
  • Fácil conexión y desconexión con solo girar 1/4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Para utilizar con (equipo) Conexión ajustada de los dos extremos de la manguera
Para utilizar con (aplicación) Conexión ajustada de los dos extremos de la manguera
Tamaño 9 mm