Learn More
DWK Life Sciences™ Acoplamiento de presión rápida KK KECK™, completo con piezas de tubos
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El acoplamiento rápido de presión KECK™ con piezas de manguera conecta las 2 mangueras de forma rápida y segura y es fácil de conectar o desconectar con solo girar 1/4. Disponible en 2 tamaños: 2 x 4,5 mm y 2 x 9 mm.
- Completo con piezas de mangueras
- Acoplamiento rápido de presión con dos piezas de manguera
- Fácil conexión y desconexión con solo girar 1/4
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Incluye | Incluye 2 conexiones de manguera |
| Para utilizar con (equipo) | Conexión ajustada de los dos extremos de la manguera |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión ajustada de los dos extremos de la manguera |
| Tamaño | 4,5 mm |