Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™ para juntas esféricas, POM, S
Produktkod. p-7189288 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Color:
Azul claro
Azul oscuro
Morado
Naranja
Rojo oscuro
Förpackningsstorlek:
paquete de 100
Produktkod. Color unitSize
15884688 Morado paquete de 100
15894688 Azul claro paquete de 100
15804698 Azul oscuro paquete de 100
15971581 Rojo oscuro paquete de 100
15814698 Naranja paquete de 100
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15884688
Brand: DWK Life Sciences™ 286340501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Las juntas esmeriladas esféricas KECK™ garantizan una conexión segura.
Las abrazaderas esféricas para juntas esmeriladas KECK™ son una buena alternativa a las abrazaderas esféricas convencionales para junta esmerilada hechas de metal. Son fáciles de poner y quitar. Las buenas propiedades de resorte del material POM evitan que se raye la superficie de vidrio. Una importante contribución a la seguridad en el laboratorio. Los diferentes colores hacen que los tamaños sean fáciles de distinguir entre sí.
  • Excelente estabilidad dimensional y buenas propiedades de resorte
  • No daña la superficie del vidrio durante la fijación a diferencia de las abrazaderas de alambre convencionales
  • Fácil, seguro y rápido de poner y quitar
  • Codificación de colores por tamaño
  • Alternativa rentable a las pinzas para juntas esmeriladas esféricas convencionales hechas de metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cantidad 100
Material POM
Para utilizar con (equipo) Fijación de las juntas esmeriladas esféricas
Para utilizar con (aplicación) Fijación de las juntas esmeriladas esféricas
Color Morado
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.