Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™ para juntas cónicas, POM, KC
Código de producto. p-7189142 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 40
NS 10
NS 34
NS 45
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Tamaño Color unitSize
10039920 NS 10 Verde cada uno
15884678 NS 14 Amarillo paquete de 100
15894678 NS 19 Azul paquete de 100
15804688 NS 24 Verde paquete de 100
15814688 NS 29 Rojo paquete de 100
15874678 NS 12 Morado paquete de 100
10468762 NS 34 Naranja cada uno
15981571 NS 40 Amarillo paquete de 100
10633982 NS 45 Ámbar paquete de 100
9 options
Código de producto. 10039920
Marca: DWK Life Sciences™ 286336109
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Abrazaderas de junta cónica KECK™ para una unión esmerilada segura.
Las abrazaderas cónicas para juntas esmeriladas POM (polioximetileno) KECK™ son fáciles, seguras y rápidas de acoplar y se caracterizan por su estabilidad dimensional y sus buenas propiedades de resorte. A diferencia de las abrazaderas de cable convencionales, la superficie de vidrio no se daña cuando se conecta. Esto aumenta la seguridad en el laboratorio. Los tamaños pueden distinguirse fácilmente entre sí por los diferentes colores.
  • Excelente estabilidad dimensional y buenas propiedades de resorte
  • No daña la superficie del vidrio durante la fijación a diferencia de las abrazaderas de alambre convencionales
  • Fácil, seguro y rápido de poner y quitar
  • Codificación de colores por tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100
Material POM
Para utilizar con (equipo) Fijación de las juntas esmeriladas cónicas
Para utilizar con (aplicación) Fijación de las juntas esmeriladas cónicas
Tamaño NS 10
Color Verde