Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™ para juntas cónicas, POM, KC
Código de producto. 15894678 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 40
NS 10
NS 34
NS 45
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 15894678
Marca: DWK Life Sciences™ 286336409
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazaderas de junta cónica KECK™ para una unión esmerilada segura.
Las abrazaderas cónicas para juntas esmeriladas POM (polioximetileno) KECK™ son fáciles, seguras y rápidas de acoplar y se caracterizan por su estabilidad dimensional y sus buenas propiedades de resorte. A diferencia de las abrazaderas de cable convencionales, la superficie de vidrio no se daña cuando se conecta. Esto aumenta la seguridad en el laboratorio. Los tamaños pueden distinguirse fácilmente entre sí por los diferentes colores.
  • Excelente estabilidad dimensional y buenas propiedades de resorte
  • No daña la superficie del vidrio durante la fijación a diferencia de las abrazaderas de alambre convencionales
  • Fácil, seguro y rápido de poner y quitar
  • Codificación de colores por tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100
Material POM
Para utilizar con (equipo) Fijación de las juntas esmeriladas cónicas
Para utilizar con (aplicación) Fijación de las juntas esmeriladas cónicas
Tamaño NS 19
Color Azul