Learn More
Descrizione
Las abrazaderas cónicas para juntas esmeriladas POM (polioximetileno) KECK™ son fáciles, seguras y rápidas de acoplar y se caracterizan por su estabilidad dimensional y sus buenas propiedades de resorte. A diferencia de las abrazaderas de cable convencionales, la superficie de vidrio no se daña cuando se conecta. Esto aumenta la seguridad en el laboratorio. Los tamaños pueden distinguirse fácilmente entre sí por los diferentes colores.
- Excelente estabilidad dimensional y buenas propiedades de resorte
- No daña la superficie del vidrio durante la fijación a diferencia de las abrazaderas de alambre convencionales
- Fácil, seguro y rápido de poner y quitar
- Codificación de colores por tamaño
Specifica
Specifica
| Cantidad | 100 |
| Material | POM |
| Para utilizar con (equipo) | Fijación de las juntas esmeriladas cónicas |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación de las juntas esmeriladas cónicas |
| Tamaño | NS 12 |
| Color | Morado |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.