Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™, para juntas cónicas, de POM
Código de producto. 10749474 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Violeta
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño Color unitSize
10749474 NS 34 Naranja paquete de 10
10643353 NS 14 Amarillo paquete de 10
10404672 NS 19 Azul paquete de 10
10011242 NS 24 Verde paquete de 10
10571803 NS 19 Verde paquete de 10
10264632 NS 12 Violeta paquete de 10
10254682 NS 45 Ámbar paquete de 10
10592183 NS 40 Amarillo paquete de 10
11699808 NS 29 Rojo paquete de 10
9 options
Código de producto. 10749474
Marca: DWK Life Sciences™ 1091148
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera KECK™ se utiliza para fijar juntas esmeriladas estándar.
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
  • Para juntas cónicas
  • Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
  • Fácil, seguro y rápido de ajustar
  • Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
  • Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Material POM
Para utilizar con (equipo) Asegure las juntas de vidrio a vidrio
Para utilizar con (aplicación) Asegure las juntas de vidrio a vidrio
Tamaño NS 34
Color Naranja