Learn More
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas cónicas, de acero inoxidable (1.4310, vacío)
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Material | Acero inoxidable (1.4310, vacío) |
| Para utilizar con (equipo) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
| Tamaño | NS 29 |