Learn More
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas cónicas, de POM
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Para juntas cónicas
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
- Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
- Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Material | POM |
| Incluye | 2 de KC 14, 2 de KC 19, 1 de KC 29, 1 de KC 10, 1 de KC 24, 1 de KC 34, 1 de KC 45 |
| Para utilizar con (equipo) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |