Learn More
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas cónicas, de metal
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Asegure las juntas de vidrio a vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Para juntas cónicas
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Material | metálica |
| Incluye | 2 de KCM 14, 2 de KCM 19, 1 de KCM 29, 1 de KCM 24 |
| Para utilizar con (equipo) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |