Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Con conexión de manguera de plástico extraíble (PBT), tornillo corto y largo (PP) y juntas (VMQ, EPDM)
- Apta para matraces de filtración de 100 - 20 000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 Pk. |
| Material | PBT, polipropileno, VMQ, EPDM |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtrado, filtración en vacío, funcionamiento seguro en vacío |
| Tamaño | 9 mm |