Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptador KA KECK™,completo, desde el vidrio de conexión de la manguera hasta el plástico de conexión
Código de producto. 11771419 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
GL 14; diámetro de 4,5 mm
GL 14; diámetro de 9,0 mm
RD 14; diámetro de 4,5 mm
RD 14; diámetro de 9,0 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
11771419 GL 14; diámetro de 9,0 mm paquete de 10
11761419 GL 14; diámetro de 4,5 mm 10 PCS
11781419 RD 14; diámetro de 4,5 mm paquete de 10
11791419 RD 14; diámetro de 9,0 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 11771419
Marca: DWK Life Sciences™ 286344109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los adaptadores KECK™ evitan la rotura del vidrio en las olivas.
Los adaptadores KECK™ evitan la rotura del vidrio en las olivas y protegen los dedos y las manos de las lesiones. El anillo de fijación, la junta tórica y el tapón roscado están permanentemente atornillados a la oliva de vidrio. La parte de la manguera puede conectarse rápida, de manera segura y firme al tapón roscado con solo girar 1/4 y también puede aflojarse de nuevo rápidamente.
  • Conexión y desconexión rápida de la parte de la manguera al tapón roscado con girar 1/4
  • el tornillo creo una conexión permanente con la boquilla de cristal
  • Los adaptadores KECK™ evitan la rotura del vidrio en las boquillas y protegen los dedos y las manos de las lesiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Para utilizar con (equipo) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Para utilizar con (aplicación) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Tamaño GL 14; diámetro de 9,0 mm