Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptador KA KECK™,completo, desde la rosca de vidrio hasta la conexión de la manguera de plástico
Código de producto. 10718061 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
GL 14; diámetro de 4,5 mm
GL 14; diámetro de 9,0 mm
RD 14; diámetro de 4,5 mm
RD 14; diámetro de 9,0 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
10718061 GL 14; diámetro de 4,5 mm cada uno
11796638 GL 14; diámetro de 9,0 mm 10 PCS
11860560 RD 14; diámetro de 9,0 mm paquete de 10
15854698 RD 14; diámetro de 4,5 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 10718061
Marca: DWK Life Sciences™ 286345002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los adaptadores KECK™ protegen las roscas de vidrio de daños.
Los adaptadores KECK™ para roscas de vidrio están disponibles en los tamaños GL 14 y RD 14. Protegen la rosca de los daños y garantizan una conexión rápida, segura y firme. El tapón roscado se coloca directamente sobre la rosca externa de la pieza de conexión. La pieza de la manguera se puede conectar y aflojar de nuevo rápidamente al tapón roscado con una vuelta de 1/4.
  • Enrosque el tapón roscado directamente en la rosca externa de la pieza de conexión
  • Conexión y desconexión rápida de la parte de la manguera al tapón roscado con girar 1/4
  • Protegen la rosca de los daños y garantizan una conexión rápida, segura y firme.
  • Disponible para roscas de vidrio de los tamaños GL 14 y RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Para utilizar con (equipo) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Para utilizar con (aplicación) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Tamaño GL 14; diámetro de 4,5 mm