missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KEAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16876923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16876923 20 μL 20 microlitros
16866923 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16876923

Marca: Proteintech 105032AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human KEAP1.

This gene encodes a protein containing KELCH-1 like domains, as well as a BTB/POZ domain. Kelch-like ECH-associated protein 1 interacts with NF-E2-related factor 2 in a redox-sensitive manner and the dissociation of the proteins in the cytoplasm is followed by transportation of NF-E2-related factor 2 to the nucleus. This interaction results in the expression of the catalytic subunit of gamma-glutamylcysteine synthetase. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same isoform have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno KEAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KEAP1
N.º de referencia del gen P57790, Q14145, Q9Z2X8
Alias de gen Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2, KEAP1, Kelch like protein 19, KIAA0132, KLHL19
Símbolos de los genes Keap1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KEAP1 Fusion Protein Ag0779
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117519, 50868, 9817
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.