missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDR, Mouse anti-Human, Clone: 4B5, Abnova™

Código de producto. 16190405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16190405 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16190405

Marca: Abnova H00003791M04.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: LPRLSIQKDILTIKANTTLQITCRGQRDLDWLWPNNQSGSEQRVEVTECSDGLFCKTLTIPKVIGNDTGAYKCFYRETDLASVIYVYVQDYRSPFIASVS

Especificaciones

Antígeno KDR
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4B5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase)
N.º de referencia del gen NM_002253
Alias de gen CD309/FLK1/VEGFR/VEGFR2
Símbolos de los genes KDR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KDR (NP_002244, 31 a.a. ∼ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.