missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDM5-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16474316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474316 100 mg 100 miligramos
16473008 10 mg 10 miligramos
16469576 50 mg 50 miligramos
16440649 1 mg 1 miligramo
16475747 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474316

Marca: Medchem Express HY100422

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.

KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KDM5-IN-1
Forma física Solid
CAS 1628210-26-3
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (92.48 mM)
SMILES N#CC1=C2NC(C3=CN(C(C)(C)C)N=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 324.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.38
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.