Learn More
KDM1B Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234075 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234075 150 μL 150 microlitros
30234081 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234075
Marca: Proteintech 678861IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The KDM1B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human KDM1B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KDM1B antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno KDM1B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E1A3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes C6orf193; DKFZp686I0412; FLJ33898; FLJ34109; FLJ43328; bA204B7.3; dJ298J15.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221656
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 92 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.