Descripción
The KDM1B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human KDM1B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KDM1B antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KDM1B |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E1A3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | C6orf193; DKFZp686I0412; FLJ33898; FLJ34109; FLJ43328; bA204B7.3; dJ298J15.2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?