Learn More
KD Scientific Cable de comunicación USB de bomba a PC
Código de producto. p-4701855
Change view
Click to view available options
Longitud global (imperial):
6,6 ft
Longitud global (métrico):
2 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
11915606 6,6 ft 2 m cada uno
1 options
Código de producto. 11915606
Marca: KD Scientific 788306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el cable USB de comunicación de PC a bomba Legato™/Gemini 88 Plus
  • Selección de accesorios y piezas de repuesto para las bombas de la serie Legato™
Especificaciones
Longitud global (imperial) 6,6 ft
Longitud global (métrico) 2 m
Tipo Cable USB
Tensión 0/1 V
Conectividad USB