Learn More
KD Scientific Cable de comunicación USB de bomba a PC
Click to view available options
Longitud global (imperial):
6,6 ft
Longitud global (métrico):
2 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Selección de accesorios y piezas de repuesto para las bombas de la serie Legato™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud global (imperial) | 6,6 ft |
| Longitud global (métrico) | 2 m |
| Tipo | Cable USB |
| Tensión | 0/1 V |
| Conectividad | USB |