Learn More
KD Scientific Tubos Tygon™ ELFL para bombas peristálticas Allegro
Descripción
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
- Formulación: Termoplástico, material a base de PVC con plastificador, material transparente firme
- Ácidos: Buena
- Álcalis: Buena
- Disolventes orgánicos: No
- Fluidos viscosos: Excelente
- Líquidos estériles: Buena
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 3/50 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de los tubos | L/S 14 |
| Color | Transparente |
| Dureza | 56 (Shore A, 15 sec) |