Learn More
KD Scientific Jeringas de acero inoxidable
Descripción
Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.
- Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
- Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
- Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Diámetro interior (imperial) | 3/4 pulg |
| Diámetro exterior (imperial) | 22/25 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 19 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 22,3 mm |
| Tipo de producto | Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) |
| Presión máxima | 1500 psi |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba de jeringa |