Learn More
KD Scientific Jeringas de acero inoxidable
Código de producto. 15104184
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Tipo de producto:
Jeringa Luer-Lok
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.)
Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Unit Size:
1 PCS
cada uno
Product Code. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
15104184 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
12867362 2,5 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
12887362 8 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
12897362 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
15164174 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15194174 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
15144174 8 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
11951017 20 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
11986706 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) cada uno
13406038 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15174174 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
11945596 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) cada uno
11971017 100 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
15114184 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11961017 50 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
17129280 200 mL Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.) cada uno
11905547 200 mL Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11981017 200 mL Jeringa Luer-Lok cada uno
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15104184
Brand: KD Scientific 780813
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La construcción duradera de haz de electrones que soporta aplicaciones de alta fuerza y alta presión
Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.
  • Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
  • Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
  • Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (316)
Diámetro interior (imperial) 1-3/25 pulg
Diámetro exterior (imperial) 1-1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 28,4 mm
Diámetro exterior (métrico) 31,7 mm
Tipo de producto Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Presión máxima 1500 psi
Volumen (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Bomba de jeringa