Learn More
KD Scientific Jeringas de acero inoxidable
Código de producto. 12887362
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Tipo de producto:
Jeringa Luer-Lok
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.)
Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.)
Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
12887362 8 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
12867362 2,5 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
12897362 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) 1 PCS
15164174 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15194174 20 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
15144174 8 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
11951017 20 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
11986706 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) cada uno
13406038 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15174174 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/8 pulg.) cada uno
15104184 50 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11945596 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.) cada uno
11971017 100 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
15114184 100 ml Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11961017 50 ml Jeringa Luer-Lok cada uno
17129280 200 mL Jeringa Swagelok de 3,18 mm (1/8 pulg.) cada uno
11905547 200 mL Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/4 pulg.) cada uno
11981017 200 mL Jeringa Luer-Lok cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 12887362 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 780802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La construcción duradera de haz de electrones que soporta aplicaciones de alta fuerza y alta presión
Elimina los riesgos de rotura de la jeringa de vidrio.
  • Compatible con la mayoría de las bombas de jeringa
  • Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
  • Adaptable a los accesorios Luer Lock o Swagelok™
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (316)
Diámetro interior (imperial) 37/100 pulg
Diámetro exterior (imperial) 1/2 pulg
Diámetro interior (métrico) 9,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 12,7 mm
Tipo de producto Jeringa Swagelok de 1,5 mm (1/16 pulg.)
Presión máxima 1500 psi
Volumen (métrico) 8 ml
Para utilizar con (equipo) Bomba de jeringa