Learn More
KD Scientific Sistema de bomba de infusión de jeringa de doble velocidad Legato 110
Código de producto. 15530540
Change view
Click to view available options
Caudal:
de 1,28 pl/min a 88,28 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15530540 de 1,28 pl/min a 88,28 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 15530540
Marca: KD Scientific 788110DRS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite la configuración de bombas programables de infusión/retirada Legato diferentes con caudales independientes, que utilizan comunicación de programación de varios pasos.
Se adapta a jeringas de 0,5 μl a 60 ml Caudales definibles por el usuario con selección de volumen objetivo o los valores de tiempo para controlar el volumen total de la infusión.
  • Pantalla táctil a color de alta resolución
  • Función de bloqueo del panel táctil
  • Luz LED en el panel frontal
  • Chasis totalmente metálico
  • Tabla de jeringas integrada
  • Fuerza lineal de hasta 30 lb
  • Técnicas avanzadas de micropasos
  • Interfaz RS485 integrada
  • puerto USB
  • Interfaz de E/S y TTL
  • Modo de funcionamiento continuo
  • Presa para derrames
  • Programable
Especificaciones
  • Exactitud: ±0,5 %
  • Reproducibilidad: ±0,05%
  • Jeringas (mín./máx.): 0,5 μl a 60 ml
  • Caudal, mínimo (jeringa de 0,5 μl): 1,28 pl/min
  • Caudal, máximo (jeringa de 10 ml): 25,99 ml/min
  • Caudal, máximo (jeringa de 60 ml): 88,28 ml/min
  • Pantalla: pantalla a color TFT WQVGA de 4,3 pulg con panel táctil
  • Memoria no volátil: Almacena todos los ajustes
  • Temperatura de funcionamiento: de 4 °C a 40 °C (de 40 °F a 104 °F)
  • Temperatura de almacenamiento: de - 10 °C a + 70 °C (de 14 °F a 158 °F)
  • Humedad: de 20 % a 80 % RH sin condensación
  • Modo de funcionamiento: Continuo
  • Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VCA: fusible de 50/60 Hz, 50 W, 0,5A
  • Dimensiones: 22,6 x 19,05 x 15 cm
  • Peso: 5,9 lb (2,66kg)
Certifications
Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Nota: las bombas de jeringa KD Scientific son para uso exclusivo en laboratorio. No cuentan con la aprobación de la FDA para su uso clínico con humanos.
Especificaciones
Modelo Legato 110
Tensión 100/240 V
Caudal de 1,28 pl/min a 88,28 ml/min
Capacidad (métrico) De 0,5 μl a 60 ml
Certificaciones/conformidad Programa de la CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Conectores Pos RS485 - IEEE-1394 6, USB - Tipo B, E/S y conector TTL D-sub de 15 clavijas
Controlador Microprocesador con micropasos de 0,062
Fuerza lineal (métrico) 13,6 kg
Fuerza lineal (imperial) 30 lb
Material Metal
Reproducibilidad ±0,05%
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +70 °C
Tipo Sistema de bomba de infusión de jeringa de doble velocidad Legato 110
Peso (imperial) 5,9 lb
Peso (métrico) 2,66 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tipo de pantalla TFT
Exactitud del caudal ±0,5%
Número de canales 1
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 5 pulg
Altura global (métrico) 15 cm
Longitud global (imperial) 9 pulg
Longitud global (métrico) 22,6 cm
Anchura total (imperial) 7,5 in
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 4°C