Learn More
KD Scientific Bomba de alta presión Legacy KDS 410
Descripción
- Configuración e instalación rápidas
- Pinzas de jeringa de alta presión
- Precisión típica del 1 % o superior
- Aprox. 45,3 kg (100 lb.) de fuerza lineal
- Amplia variedad de jeringas desde 10 µl a 140 ml
- Recorrido ancho del émbolo
- Llenado rápido de líquido
- Modo de reducción de suministro
- Dosificación por volumen
- Velocidad de caudal mínima de 0,001 µl/h (jeringa de 10 µl)
- Caudal máximo de 145,5 ml/min (jeringa de 140 ml)
- Indicación de fallo de suministro
- Antisifón
- Interfaz RS232
- Encadenado tipo margarita de hasta 99 bombas juntas
- Entre las aplicaciones se incluyen: suministro continuo de líquidos, dosificación de reactores de plantas pilotos, dispensación de líquidos viscosos
- El diseño robusto del soporte para jeringa garantiza que la jeringa se mantenga en el nivel adecuado durante el suministro de líquido
- El caudal seleccionable se introduce directamente en el programa y se almacena en la memoria
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220 V |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Peso (imperial) | 14,1 lb |
| Peso (métrico) | 6,4 kg |
| Requisitos eléctricos | 220 V CA, 50/60 Hz |
| Aplicaciones | Ideal para aplicaciones que requieren varias jeringas, que suministran cantidades exactas y precisas de líquidos para una multitud de aplicaciones, incluida la inyección de calibrantes en un espectrómetro de masas o una cámara de reacción, la administración de fármacos a largo plazo a animales, etc. |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Exactitud del caudal | ± < 1 % |
| Número de canales | 1 |