Learn More
KD Scientific Tubos FDA Viton™ para bombas peristálticas Allegro
Código de producto. 15580520
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15580520 4,8 mm cada uno
15550520 0,8 mm cada uno
15560520 1,6 mm cada uno
15590520 6,4 mm cada uno
15500530 7,9 mm cada uno
15570520 3,1 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15580520
Marca: KD Scientific 785609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos negros y opacos adecuados para aplicaciones alimentarias en las que se requiere la conformidad con la FDA
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Formulación: Caucho termofijado, Viton™ B (67 % de flúor)
Compatibilidad con aplicaciones:
  • Ácidos: Excelente
  • Álcalis: Excelente
  • Disolventes orgánicos: Prueba primero
  • Fluidos viscosos: bueno
  • Líquidos estériles: razonable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 19/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos L/S 25
Método de esterilización Sterilize by using a circulating hot air oven at 249°C (480°F) for 16 hrs.
Color Opaco
Dureza 70 (Shore A, ± 3)